2,4-Difluoro-3-(trifluoromethyl)benzyl bromide
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC49068-1G PC49068-250MG PC49068-5G
APOSPC49068-1GEA 58.4 EUR
APOSPC49068-1G APOSPC49068-250MG APOSPC49068-5G
2,4-Difluoro-3-(trifluoromethyl)benzyl bromide
2,4-Difluoro-3-(trifluoromethyl)benzyl bromide
Formule: C₈H₄BrF₅
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD25541882
CAS nummer: 1445995-80-1
UN: 3265
ADR: 8,II