4-Bromo-7-fluoroindan-1-one
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
PC49069-1G
PC49069-250MG
PC49069-5G
APOSPC49069-1GEA
49.7
EUR
APOSPC49069-1G
APOSPC49069-250MG
APOSPC49069-5G
4-Bromo-7-fluoroindan-1-one
4-Bromo-7-fluoroindan-1-one
Formule:
C₉H₆BrFO Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD17677340 CAS nummer: 1003048-72-3 |