2'-Bromo-2,2,2,5'-tetrafluoroacetophenone
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC49073-1G PC49073-250MG
APOSPC49073-1GEA 725 EUR
APOSPC49073-1G APOSPC49073-250MG
2'-Bromo-2,2,2,5'-tetrafluoroacetophenone
2'-Bromo-2,2,2,5'-tetrafluoroacetophenone
Formule: C₈H₃BrF₄O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD25541883
CAS nummer: 1445995-82-3