2'-Fluoro-3'-methoxyacetophenone 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC49075-1G PC49075-250MG PC49075-5G
APOSPC49075-1GEA 271 EUR
APOSPC49075-1G APOSPC49075-250MG APOSPC49075-5G
2'-Fluoro-3'-methoxyacetophenone 97%
2'-Fluoro-3'-methoxyacetophenone
Formule: C₉H₉FO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD13194330
CAS nummer: 208777-19-9