1,1'-Ethane-1,2-diylbis(2-fluorobenzene) 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC49078-1G PC49078-5G PC49078-10G
APOSPC49078-1GEA 146 EUR
APOSPC49078-1G APOSPC49078-5G APOSPC49078-10G
1,1'-Ethane-1,2-diylbis(2-fluorobenzene) 95%
1,1'-Ethane-1,2-diylbis(2-fluorobenzene)
Formule: C₁₄H₁₂F₂
Smeltpunt: 40…41 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD15143587
CAS nummer: 349-38-2