Ethyl 2-(3-{[4-(trifluoromethoxy)anilino]carbonyl}pyridin-2-yl)acetate 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC4908-1G PC4908-500MG
APOSPC4908-1GEA 984 EUR
APOSPC4908-1G APOSPC4908-500MG
Ethyl 2-(3-{[4-(trifluoromethoxy)anilino]carbonyl}pyridin-2-yl)acetate 97%
Ethyl 2-(3-{[4-(trifluoromethoxy)anilino]carbonyl}pyridin-2-yl)acetate
Formule: C₁₇H₁₅F₃N₂O₄
Smeltpunt: 105…107 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00974993
CAS nummer: 338392-13-5