Methyl 4-bromo-2-(trifluoromethoxy)benzoate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC49082-1G PC49082-5G PC49082-25G
APOSPC49082-1GEA 22 EUR
APOSPC49082-1G APOSPC49082-5G APOSPC49082-25G
Methyl 4-bromo-2-(trifluoromethoxy)benzoate
Methyl 4-bromo-2-(trifluoromethoxy)benzoate
Formule: C₉H₆BrF₃O₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD12761592
CAS nummer: 933785-18-3
Order Now
Specificaties
Environmentally Preferable