4-Bromo-2-methoxybenzotrifluoride
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC49083-1G PC49083-25G PC49083-5G
APOSPC49083-1GEA 32.2 EUR
APOSPC49083-1G APOSPC49083-25G APOSPC49083-5G
4-Bromo-2-methoxybenzotrifluoride
4-Bromo-2-methoxybenzotrifluoride
Formule: C₈H₆BrF₃O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD13194486
CAS nummer: 944805-63-4