3-Amino-4-(trifluoromethyl)benzonitrile
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 5-Cyano-α,α,α-trifluoro-o-toluidine, 2-Amino-4-cyanobenzotrifluoride
PC49084-1G PC49084-250MG PC49084-5G
APOSPC49084-1GEA 24.9 EUR
APOSPC49084-1G APOSPC49084-250MG APOSPC49084-5G
3-Amino-4-(trifluoromethyl)benzonitrile
3-Amino-4-(trifluoromethyl)benzonitrile
Formule: C₈H₅F₃N₂
MW: 186.134 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD18072580
CAS nummer: 1220630-83-0