2,3-Difluoro-4-iodoaniline
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC49086-1G PC49086-5G
APOSPC49086-1GEA 87.6 EUR
APOSPC49086-1G APOSPC49086-5G
2,3-Difluoro-4-iodoaniline
2,3-Difluoro-4-iodoaniline
Formule: C₆H₄F₂IN
Smeltpunt: 65 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD21602052
CAS nummer: 1026989-94-5