4'-Bromo-2,2,2,2'-tetrafluoroacetophenone
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC49089-1G PC49089-250MG PC49089-5G
APOSPC49089-1GEA 151 EUR
APOSPC49089-1G APOSPC49089-250MG APOSPC49089-5G
4'-Bromo-2,2,2,2'-tetrafluoroacetophenone
4'-Bromo-2,2,2,2'-tetrafluoroacetophenone
Formule: C₈H₃BrF₄O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD19439730
CAS nummer: 617706-18-0