Ethyl 2-({[4-(trifluoromethyl)anilino]carbothioyl}amino)acetate 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: 1-(Ethoxycarbonylmethyl)-3-[4-(trifluoromethyl)phenyl]-2-thiourea
PC4909-1G PC4909-500MG
APOSPC4909-1GEA 594 EUR
APOSPC4909-1G APOSPC4909-500MG
Ethyl 2-({[4-(trifluoromethyl)anilino]carbothioyl}amino)acetate 97%
Ethyl 2-({[4-(trifluoromethyl)anilino]carbothioyl}amino)acetate
Formule: C₁₂H₁₃F₃N₂O₂S
MW: 306.304 g/mol
Smeltpunt: 150…152 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00975552
CAS nummer: 321433-99-2