1-Chloro-7-fluoroisoquinoline
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC49097-1G PC49097-500MG
APOSPC49097-1GEA 534 EUR
APOSPC49097-1G APOSPC49097-500MG
1-Chloro-7-fluoroisoquinoline
1-Chloro-7-fluoroisoquinoline
Formule: C₉H₅ClFN
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD16883053
CAS nummer: 630422-89-8