2-Fluoro-4-iodonitrobenzene
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC49098-1G PC49098-5G PC49098-25G PC49098-10G
APOSPC49098-1GEA 40.9 EUR
APOSPC49098-1G APOSPC49098-5G APOSPC49098-25G APOSPC49098-10G
2-Fluoro-4-iodonitrobenzene
2-Fluoro-4-iodonitrobenzene
Formule: C₆H₃FINO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD18396989
CAS nummer: 2996-31-8