4-Bromo-3-(trifluoromethoxy)aniline 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC49116-1G PC49116-250MG PC49116-5G
APOSPC49116-1GEA 70.1 EUR
APOSPC49116-1G APOSPC49116-250MG APOSPC49116-5G
4-Bromo-3-(trifluoromethoxy)aniline 95%
4-Bromo-3-(trifluoromethoxy)aniline
Formule: C₇H₅BrF₃NO
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD11506046
CAS nummer: 116369-25-6
UN: 2810
ADR: 6.1,III