5-Bromo-6-chloro-2,2-difluoro-1,3-benzodioxole
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC49120-1G PC49120-250MG
APOSPC49120-1GEA 722 EUR
APOSPC49120-1G APOSPC49120-250MG
5-Bromo-6-chloro-2,2-difluoro-1,3-benzodioxole
5-Bromo-6-chloro-2,2-difluoro-1,3-benzodioxole
Formule: C₇H₂BrClF₂O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09759045
CAS nummer: 869188-52-3