(2,4-Difluorophenyl)methanesulphonyl chloride
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC49122-1G PC49122-500MG
APOSPC49122-1GEA 242 EUR
APOSPC49122-1G APOSPC49122-500MG
(2,4-Difluorophenyl)methanesulphonyl chloride
(2,4-Difluorophenyl)methanesulphonyl chloride
Formule: C₇H₅ClF₂O₂S
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06798046
CAS nummer: 179524-68-6
UN: 3265
ADR: 8,II