(2,5-Difluorophenyl)methanesulphonyl chloride
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC49123-1G PC49123-250MG
APOSPC49123-1GEA 162 EUR
APOSPC49123-1G APOSPC49123-250MG
(2,5-Difluorophenyl)methanesulphonyl chloride
(2,5-Difluorophenyl)methanesulphonyl chloride
Formule: C₇H₅ClF₂O₂S
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06798047
CAS nummer: 179524-62-0
UN: 3261
ADR: 8,III