(2,6-Difluorophenyl)methanesulphonyl chloride
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC49124-1G PC49124-250MG
APOSPC49124-1GEA 431 EUR
APOSPC49124-1G APOSPC49124-250MG
(2,6-Difluorophenyl)methanesulphonyl chloride
(2,6-Difluorophenyl)methanesulphonyl chloride
Formule: C₇H₅ClF₂O₂S
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11976096
CAS nummer: 179524-60-8
UN: 3261
ADR: 8,III