5-Ethynyl-2-(trifluoromethyl)pyridine 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC49132-1G PC49132-250MG PC49132-5G
APOSPC49132-1GEA 168 EUR
APOSPC49132-1G APOSPC49132-250MG APOSPC49132-5G
5-Ethynyl-2-(trifluoromethyl)pyridine 95%
5-Ethynyl-2-(trifluoromethyl)pyridine
Formule: C₈H₄F₃N
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD13189725
CAS nummer: 1196155-24-4