2-Ethynyl-5-fluoro-3-methylpyridine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC49135-1G PC49135-250MG
APOSPC49135-1GEA 655 EUR
APOSPC49135-1G APOSPC49135-250MG
2-Ethynyl-5-fluoro-3-methylpyridine
2-Ethynyl-5-fluoro-3-methylpyridine
Formule: C₈H₆FN
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD21648440
CAS nummer: 1372103-93-9