2-Ethynyl-3-fluoro-5-methylpyridine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC49136-1G PC49136-250MG
APOSPC49136-1GEA 155 EUR
APOSPC49136-1G APOSPC49136-250MG
2-Ethynyl-3-fluoro-5-methylpyridine
2-Ethynyl-3-fluoro-5-methylpyridine
Formule: C₈H₆FN
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD21648441
CAS nummer: 1372103-91-7