3,3,3-Trifluoropropanal hydrate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC49156-25G PC49156-5G
APOSPC49156-25GEA 871 EUR
APOSPC49156-25G APOSPC49156-5G
3,3,3-Trifluoropropanal hydrate
3,3,3-Trifluoropropanal hydrate
Formule: C₃H₃F₃O·H₂O
Kookpunt: 56…56,5 °C (745 mm Hg)
Dichtheid: 1,3009 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD18384868
CAS nummer: 1309602-82-1
UN: 1989
ADR: 3,III