3-Bromo-2,4-difluoronitrobenzene 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 2-Bromo-1,3-difluoro-4-nitrobenzene
PC49157-1G PC49157-5G PC49157-25G
APOSPC49157-1GEA 33.7 EUR
APOSPC49157-1G APOSPC49157-5G APOSPC49157-25G
3-Bromo-2,4-difluoronitrobenzene 98%
3-Bromo-2,4-difluoronitrobenzene
Formule: C₆H₂BrF₂NO₂
Smeltpunt: 48…50 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD12545882
CAS nummer: 103977-78-2