2'-Amino-5'-bromo-2,2,2-trifluoroacetophenone
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 1-(2-Amino-5-bromophenyl)-2,2,2-trifluoroethan-1-one, 4-Bromo-2-(trifluoroacetyl)aniline, 1-(2-Amino-5-bromophenyl)-2,2,2-trifluoroethanone
PC49164-1G PC49164-250MG
APOSPC49164-1GEA 509 EUR
APOSPC49164-1G APOSPC49164-250MG
2'-Amino-5'-bromo-2,2,2-trifluoroacetophenone
2'-Amino-5'-bromo-2,2,2-trifluoroacetophenone
Formule: C₈H₅BrF₃NO
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD18071073
CAS nummer: 1233967-22-0