1-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-ylamino]-2-[2-amino-4-(trifluoromethyl)anilino]ethane 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC4918-1G PC4918-500MG
APOSPC4918-1GEA 804 EUR
APOSPC4918-1G APOSPC4918-500MG
1-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-ylamino]-2-[2-amino-4-(trifluoromethyl)anilino]ethane 97%
1-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-ylamino]-2-[2-amino-4-(trifluoromethyl)anilino]ethane
Formule: C₁₅H₁₃ClF₆N₄
Smeltpunt: 143…145 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00793113
CAS nummer: 478262-14-5