2-Fluoro-4-(methylsulphanyl)aniline
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 2-Fluoro-4-(methylthio)aniline, 4-Amino-3-fluorothioanisole
PC49180-1G PC49180-25G PC49180-5G
APOSPC49180-1GEA 43.8 EUR
APOSPC49180-1G APOSPC49180-25G APOSPC49180-5G
2-Fluoro-4-(methylsulphanyl)aniline
2-Fluoro-4-(methylsulphanyl)aniline
Formule: C₇H₈FNS
MW: 157.209 g/mol
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD18909665
CAS nummer: 76180-33-1
UN: 2810
ADR: 6.1 III