7-Bromo-5-fluoroquinoxaline 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: 7-Bromo-5-fluoro-1,4-benzodiazine
PC49185-100MG PC49185-1G PC49185-250MG
APOSPC49185-100MGEA 39.5 EUR
APOSPC49185-100MG APOSPC49185-1G APOSPC49185-250MG
7-Bromo-5-fluoroquinoxaline 98%
7-Bromo-5-fluoroquinoxaline
Formule: C₈H₄BrFN₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD19053255
CAS nummer: 1210048-05-7