3-Bromo-4-(trifluoromethoxy)benzoyl chloride
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 2-Bromo-4-(chlorocarbonyl)-α,α,α-trifluoroanisole
PC49187-1G PC49187-5G
APOSPC49187-1GEA 233 EUR
APOSPC49187-1G APOSPC49187-5G
3-Bromo-4-(trifluoromethoxy)benzoyl chloride
3-Bromo-4-(trifluoromethoxy)benzoyl chloride
Formule: C₈H₃BrClF₃O₂
MW: 303.46 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD19441789
CAS nummer: 85366-63-8
UN: 3265
ADR: 8 III