4-Fluoroindoline
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC49192-1G PC49192-250MG
APOSPC49192-1GEA 178 EUR
APOSPC49192-1G APOSPC49192-250MG
4-Fluoroindoline
4-Fluoroindoline
Formule: C₈H₈FN
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD07371634
CAS nummer: 552866-98-5