3-(Difluoromethyl)benzyl alcohol 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: [3-(Difluoromethyl)phenyl]methanol, 3-(Hydroxymethyl)benzal fluoride
PC49199-5G PC49199-1G
APOSPC49199-5GEA 1250 EUR
APOSPC49199-5G APOSPC49199-1G
3-(Difluoromethyl)benzyl alcohol 97%
3-(Difluoromethyl)benzyl alcohol
Formule: C₈H₈F₂O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD19053257
CAS nummer: 1309875-03-3