3,5-Difluoro-2-hydroxyphenacyl bromide 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 2-Bromo-1-(3,5-difluoro-2-hydroxyphenyl)ethan-1-one, 2-(Bromoacetyl)-4,6-difluorophenol, 2-Bromo-3',5'-difluoro-2'-hydroxyacetophenone
PC49202-1G PC49202-5G
APOSPC49202-1GEA 132 EUR
APOSPC49202-1G APOSPC49202-5G
3,5-Difluoro-2-hydroxyphenacyl bromide 95%
3,5-Difluoro-2-hydroxyphenacyl bromide
Formule: C₈H₅BrF₂O₂
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD19053258
CAS nummer: 1192815-24-9
UN: 3263
ADR: 8,II