Methyl 3-amino-2,6-difluorobenzoate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC49203-1G PC49203-5G PC49203-25G
APOSPC49203-1GEA 22 EUR
APOSPC49203-1G APOSPC49203-5G APOSPC49203-25G
Methyl 3-amino-2,6-difluorobenzoate
Methyl 3-amino-2,6-difluorobenzoate
Formule: C₈H₇F₂NO₂
Smeltpunt: 23…24 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD13195461
CAS nummer: 84832-02-0