3-Bromo-4-(trifluoromethoxy)benzoic acid 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 2-Bromo-4-carboxy-α,α,α-trifluoroanisole
PC49212-1G PC49212-5G
APOSPC49212-1GEA 113 EUR
APOSPC49212-1G APOSPC49212-5G
3-Bromo-4-(trifluoromethoxy)benzoic acid 98%
3-Bromo-4-(trifluoromethoxy)benzoic acid
Formule: C₈H₄BrF₃O₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11110888
CAS nummer: 85373-96-2