5'-Bromo-2'-fluoro-3'-nitroacetanilide
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: N-(5-Bromo-2-fluoro-3-nitrophenyl)acetamide, 3-Acetamido-5-bromo-2-fluoronitrobenzene
PC49219-1G PC49219-250MG
APOSPC49219-1GEA 1320 EUR
APOSPC49219-1G APOSPC49219-250MG
5'-Bromo-2'-fluoro-3'-nitroacetanilide
5'-Bromo-2'-fluoro-3'-nitroacetanilide
Formule: C₈H₆BrFN₂O₃
Smeltpunt: 175 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD19441790
CAS nummer: 1313588-91-8