5-Bromo-2-fluoro-3-nitroaniline
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 3-Amino-5-bromo-2-fluoronitrobenzene
PC49220-1G PC49220-250MG
APOSPC49220-1GEA 781 EUR
APOSPC49220-1G APOSPC49220-250MG
5-Bromo-2-fluoro-3-nitroaniline
5-Bromo-2-fluoro-3-nitroaniline
Formule: C₆H₄BrFN₂O₂
MW: 235.011 g/mol
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD19441791
CAS nummer: 1313588-93-0