4-(Trifluoromethoxy)phenoxyacetyl chloride
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC4923-1G PC4923-5G
APOSPC4923-1GEA 196 EUR
APOSPC4923-1G APOSPC4923-5G
4-(Trifluoromethoxy)phenoxyacetyl chloride
4-(Trifluoromethoxy)phenoxyacetyl chloride
Formule: C₉H₆ClF₃O₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD02091505
CAS nummer: 72220-51-0
UN: 1760
ADR: 8,III