5-Bromo-2-hydrazino-3-(trifluoromethyl)pyridine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC49235-1G PC49235-250MG
APOSPC49235-1GEA 256 EUR
APOSPC49235-1G APOSPC49235-250MG
5-Bromo-2-hydrazino-3-(trifluoromethyl)pyridine
5-Bromo-2-hydrazino-3-(trifluoromethyl)pyridine
Formule: C₆H₅BrF₃N₃
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD22375529
CAS nummer: 1374652-48-8