4-Bromo-3-(trifluoromethoxy)benzonitrile
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
PC49242-1G
PC49242-250MG
PC49242-5G
APOSPC49242-1GEA
29.2
EUR
APOSPC49242-1G
APOSPC49242-250MG
APOSPC49242-5G
4-Bromo-3-(trifluoromethoxy)benzonitrile
4-Bromo-3-(trifluoromethoxy)benzonitrile
Formule:
C₈H₃BrF₃NO Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD22378817 CAS nummer: 928136-78-1 UN: 3439 ADR: 6.1,III |