4-Bromo-3-(trifluoromethoxy)benzoic acid 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC49243-1G PC49243-250MG
APOSPC49243-1GEA 322 EUR
APOSPC49243-1G APOSPC49243-250MG
4-Bromo-3-(trifluoromethoxy)benzoic acid 97%
4-Bromo-3-(trifluoromethoxy)benzoic acid
Formule: C₈H₄BrF₃O₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD22378818
CAS nummer: 1008769-87-6