5-Bromo-3-fluoro-N-methyl-2-nitroaniline
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: N-(5-Bromo-3-fluoro-2-nitrophenyl)methylamine, 4-Bromo-2-fluoro-6-(methylamino)nitrobenzene
PC49258-1G PC49258-250MG
APOSPC49258-1GEA 263 EUR
APOSPC49258-1G APOSPC49258-250MG
5-Bromo-3-fluoro-N-methyl-2-nitroaniline
5-Bromo-3-fluoro-N-methyl-2-nitroaniline
Formule: C₇H₆BrFN₂O₂
MW: 249.037 g/mol
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD22415277
CAS nummer: 1396503-81-3