2-Bromo-4-fluorophenylacetylene
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC49260-1G PC49260-250MG PC49260-5G
APOSPC49260-1GEA 249 EUR
APOSPC49260-1G APOSPC49260-250MG APOSPC49260-5G
2-Bromo-4-fluorophenylacetylene
2-Bromo-4-fluorophenylacetylene
Formule: C₈H₄BrF
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD08703532
CAS nummer: 1057670-01-5