4-Bromo-2-(trifluoromethoxy)benzotrifluoride 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: 5-Bromo-2-(trifluoromethyl)phenyl trifluoromethyl ether, 4-Bromo-2-(trifluoromethoxy)-1-(trifluoromethyl)benzene
PC49263-1G PC49263-250MG
APOSPC49263-1GEA 636 EUR
APOSPC49263-1G APOSPC49263-250MG
4-Bromo-2-(trifluoromethoxy)benzotrifluoride 95%
4-Bromo-2-(trifluoromethoxy)benzotrifluoride
Formule: C₈H₃BrF₆O
MW: 309.003 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD22415279
CAS nummer: 1396503-79-9