5-Chloro-2,4-difluorobenzonitrile 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC49273-1G PC49273-5G PC49273-10G
APOSPC49273-1GEA 24.9 EUR
APOSPC49273-1G APOSPC49273-5G APOSPC49273-10G
5-Chloro-2,4-difluorobenzonitrile 97%
5-Chloro-2,4-difluorobenzonitrile
Formule: C₇H₂ClF₂N
MW: 173.547 g/mol
Smeltpunt: 48…50 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06659465
CAS nummer: 146780-26-9
UN: 2811
ADR: 6.1 III