3-Hydroxy-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 3-Formyl-5-hydroxybenzotrifluoride, 3-Formyl-5-(trifluoromethyl)phenol
PC49281-1G PC49281-250MG PC49281-5G
APOSPC49281-1GEA 146 EUR
APOSPC49281-1G APOSPC49281-250MG APOSPC49281-5G
3-Hydroxy-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde
3-Hydroxy-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Formule: C₈H₅F₃O₂
MW: 190.119 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD16999720
CAS nummer: 1243312-51-7