4-Bromo-3-fluorophenylacetylene 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 1-Bromo-4-ethynyl-2-fluorobenzene
PC49282-1G PC49282-250MG PC49282-5G
APOSPC49282-1GEA 222 EUR
APOSPC49282-1G APOSPC49282-250MG APOSPC49282-5G
4-Bromo-3-fluorophenylacetylene 98%
4-Bromo-3-fluorophenylacetylene
Formule: C₈H₄BrF
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD22460480
CAS nummer: 1191063-07-6