5-Bromo-2-fluorophenylacetylene
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 4-Bromo-2-ethynyl-1-fluorobenzene
PC49283-1G PC49283-250MG PC49283-5G
APOSPC49283-1GEA 93.5 EUR
APOSPC49283-1G APOSPC49283-250MG APOSPC49283-5G
5-Bromo-2-fluorophenylacetylene
5-Bromo-2-fluorophenylacetylene
Formule: C₈H₄BrF
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD08703533
CAS nummer: 657427-46-8