2-Bromo-6-fluorophenylacetylene
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 1-Bromo-2-ethynyl-3-fluorobenzene
PC49284-1G PC49284-250MG
APOSPC49284-1GEA 409 EUR
APOSPC49284-1G APOSPC49284-250MG
2-Bromo-6-fluorophenylacetylene
2-Bromo-6-fluorophenylacetylene
Formule: C₈H₄BrF
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD22460481
CAS nummer: 1401670-91-4