6-Bromo-4-fluoro-1H-benzimidazole
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC49288-1G PC49288-250MG PC49288-5G
APOSPC49288-1GEA 351 EUR
APOSPC49288-1G APOSPC49288-250MG APOSPC49288-5G
6-Bromo-4-fluoro-1H-benzimidazole
6-Bromo-4-fluoro-1H-benzimidazole
Formule: C₇H₄BrFN₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD22558088
CAS nummer: 1197944-23-2