3-Bromo-4-(trifluoromethoxy)benzeneboronic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC49293-1G PC49293-250MG
APOSPC49293-1GEA 187 EUR
APOSPC49293-1G APOSPC49293-250MG
3-Bromo-4-(trifluoromethoxy)benzeneboronic acid
3-Bromo-4-(trifluoromethoxy)benzeneboronic acid
Formule: C₇H₅BBrF₃O₃
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD22580724
CAS nummer: 2304634-32-8